Få mere at vide
Thermo Scientific™ Finnpipette™ Dispenser
Artikelnummer. 11488409
Skift visning
Volumen (metrisk):
0,2 til 1,0 ml
0,4 til 2,0 ml
1,0 til 5,0 ml
10,0 til 60,0 ml
2,0 til 10,0 ml
5,0 til 30,0 ml
Pakningsstørrelse:
Hver
6 product options available for selection
Product selection table with 6 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Volumen (metrisk) Pakningsstørrelse
11488409 5,0 til 30,0 ml Hver
11448409 0,2 til 1,0 ml Hver
12811171 0,4 til 2,0 ml Hver
11468409 1,0 til 5,0 ml Hver
11478409 2,0 til 10,0 ml Hver
12326532 10,0 til 60,0 ml Hver
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 6 options available.
6 options
Artikelnummer. 11488409 Leverandør Thermo Scientific™ Leverandørnr. 4421160
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    4335.00 DKK
    3887.10 DKK / Pakke med 1
    Spare 447.90 DKK
    10% Slukket
Se alle kampagner
På lager
Læg i indkøbskurv
Edge
Doser væsker fra reagensflasker med dispensere, der tilbyder overlegen kemisk og termisk modstand, og et ergonomisk design, der forhindrer arbejdstræthed.
Doser væsker fra reagensflasker med Thermo Scientific™ Finnpipette™ Dispensere.
Funktioner:
  • Fremragende kemisk og termisk modstand
  • Fuldt autoklaverbar†
  • Præcis selvlåsende system i lydstyrkeindstillingen
  • Dispenserhovedhætten forhindrer dryp
  • Ergonomisk design forhindrer arbejdstræthed
  • Gevind sugeslange til boblefri sugning
Bemærk:
Begrænsninger omfatter HF, væsker, der angriber Halar , FEP eller Hastelloy suspensioner, fordi faste partikler kan blokere ventilerne.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Produkttype Analog flaskedispenser
Certificeringer/compliance Individuelt kalibreringscertifikat med serienummer
Oversigt Område: 5-30 ml,± 180 μL
Kanaler 1
Volumen (metrisk) 5,0 til 30,0 ml
Præcision 60 μl
Bemærk: Må ikke bruges på varmeplader.