Få mere at vide
Thermo Scientific™ Finnpipette™ Dispenser
Artikelnummer. 11478409
Skift visning
Volumen (metrisk):
0,2 til 1,0 ml
0,4 til 2,0 ml
1,0 til 5,0 ml
10,0 til 60,0 ml
2,0 til 10,0 ml
5,0 til 30,0 ml
Pakningsstørrelse:
Hver
6 product options available for selection
Product selection table with 6 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Volumen (metrisk) Pakningsstørrelse
11478409 2,0 til 10,0 ml Hver
11448409 0,2 til 1,0 ml Hver
12811171 0,4 til 2,0 ml Hver
11468409 1,0 til 5,0 ml Hver
11488409 5,0 til 30,0 ml Hver
12326532 10,0 til 60,0 ml Hver
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 6 options available.
6 options
Artikelnummer. 11478409 Leverandør Thermo Scientific™ Leverandørnr. 4421150
Læg i indkøbskurv
Doser væsker fra reagensflasker med dispensere, der tilbyder overlegen kemisk og termisk modstand, og et ergonomisk design, der forhindrer arbejdstræthed.
Doser væsker fra reagensflasker med Thermo Scientific™ Finnpipette™ Dispensere.
Funktioner:
  • Fremragende kemisk og termisk modstand
  • Fuldt autoklaverbar†
  • Præcis selvlåsende system i lydstyrkeindstillingen
  • Dispenserhovedhætten forhindrer dryp
  • Ergonomisk design forhindrer arbejdstræthed
  • Gevind sugeslange til boblefri sugning
Bemærk:
Begrænsninger omfatter HF, væsker, der angriber Halar , FEP eller Hastelloy suspensioner, fordi faste partikler kan blokere ventilerne.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Produkttype Analog flaskedispenser
Certificeringer/compliance Individuelt kalibreringscertifikat med serienummer
Oversigt Område: 2-10 ml,± 60,0 μL
Kanaler 1
Volumen (metrisk) 2,0 til 10,0 ml
Præcision 20 μl
Bemærk: Må ikke bruges på varmeplader.