Få mere at vide
Thermo Scientific™ Finnpipette™ Dispenser
Beskrivelse
Doser væsker fra reagensflasker med Thermo Scientific™ Finnpipette™ Dispensere.
Funktioner:
- Fremragende kemisk og termisk modstand
- Fuldt autoklaverbar†
- Præcis selvlåsende system i lydstyrkeindstillingen
- Dispenserhovedhætten forhindrer dryp
- Ergonomisk design forhindrer arbejdstræthed
- Gevind sugeslange til boblefri sugning
Bemærk:
Begrænsninger omfatter HF, væsker, der angriber Halar , FEP eller Hastelloy suspensioner, fordi faste partikler kan blokere ventilerne.
Tekniske data
Tekniske data
| Produkttype | Analog flaskedispenser |
| Certificeringer/compliance | Individuelt kalibreringscertifikat med serienummer |
| Oversigt | Område: 0,2-1,0 ml,± 6,0 μL |
| Kanaler | 1 |
| Volumen (metrisk) | 0,2 til 1,0 ml |
| Præcision | 2 μl |
Bemærk: Må ikke bruges på varmeplader.