Få mere at vide
Fingolimod Stearoate Amide, TRC
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | Fingolimod Stearoate Amide |
| Mængde | 1 g |
| InChI formel | InChI=1S/C37H67NO3/c1-3-5-7-9-11-12-13-14-15-16-17-18-19-21-23-25-36(41)38-37(32-39,33-40)31-30-35-28-26-34(27-29-35)24-22-20-10-8-6-4-2/h26-29,39-40H,3-25,30-33H2,1-2H3,(H,38,41) |
| Formel vægt | 573.5121 |