Få mere at vide
Fingolimod Palmitate Amide, TRC
Artikelnummer. 30390757
Skift visning
Mængde:
100 mg
Artikelnummer. Mængde
30390757 100 mg
1 options
Artikelnummer. 30390757 Leverandør Toronto Research Chemicals Leverandørnr. TRCF342050100MG
High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifications
Kemisk navn eller materiale Fingolimod Palmitate Amide
CAS 1242271-26-6
Molekylær formel C35H63NO3
Mængde 100 mg
Synonym N-(1-Hydroxy-2-(hydroxymethyl)-4-(4-octylphenyl)butan-2-yl)palmitamide
InChI formel InChI=1S/C35H63NO3/c1-3-5-7-9-11-12-13-14-15-16-17-19-21-23-34(39)36-35(30-37,31-38)29-28-33-26-24-32(25-27-33)22-20-18-10-8-6-4-2/h24-27,37-38H,3-23,28-31H2,1-2H3,(H,36,39)
SMIL Cc1nc2c(cc1)cc(F)cc2
Molekylvægt (g/mol) 545.88
Formel vægt 545.4808