Få mere at vide
Fingolimod Hydrochlorid, TRC
Artikelnummer. 30393971
Skift visning
Mængde:
50 mg
Artikelnummer. Mængde
30393971 50 mg
1 options
Artikelnummer. 30393971 Leverandør Toronto Research Chemicals Leverandørnr. TRCF80500050MG
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 09-12-2026
Højrenheds organiske molekyler og analytiske standarder, strategisk leveret verden over for at muliggøre innovation og kommerciel succes.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Fingolimod Hydrochloride
CAS 162359-56-0
Molekylær formel C19 H33 N O2 . Cl H
Mængde 50 mg
Synonym 2-Amino-2-[2-(4-octylphenyl)ethyl]-1,3-propanediol hydrochloride (1:1), 1,3-Propanediol, 2-amino-2-[2-(4-octylphenyl)ethyl]-, hydrochloride (9CI), 2-Amino-2-[2-(4-octylphenyl)ethyl]propane-1,3-diol hydrochloride, FTY 720, Fingolimod hydrochloride, Gilenya, Imusera
InChI formel InChI=1S/C19H33NO2.ClH/c1-2-3-4-5-6-7-8-17-9-11-18(12-10-17)13-14-19(20,15-21)16-22;/h9-12,21-22H,2-8,13-16,20H2,1H3;1H
SMIL Cl.CCCCCCCCc1ccc(CCC(N)(CO)CO)cc1
IUPAC navn 2-amino-2-[2-(4-octylphenyl)ethyl]propan-1,3-diol; hydrochlorid
Molekylvægt (g/mol) 343.93
Formel vægt 343.2278