Learn More
Fingolimod hydrochloride, MedChemExpress
Descripción
Fingolimod hydrochloride (FTY720), an analog of sphingosine, is a potent sphingosine 1-phosphate (S1P) receptors modulator. Fingolimod hydrochloride is phosphorylated by sphingosine kinases, particularly by SK2, and then binds S1PR1, 3, 4, and 5. Fingolimod hydrochloride induces the internalization of S1P1, and consequently, inhibits S1P activity. Fingolimod hydrochloride also is a pak1 activator.
Especificaciones
Especificaciones
| Chemical Name or Material | Fingolimod hydrochloride |
| Physical Form | Solid |
| CAS | 162359-56-0 |
| Color | White |
| Quantity | 5 g |
| Purity Grade Notes | Research |
| Molecular Formula | C19H34ClNO2 |
| For Use With (Application) | COVID-19-anti-virus |
| Synonym | FTY720 |
| Solubility Information | DMSO : ≥ 100 mg/mL (290.76 mM) ∣H2O : 50 mg/mL (145.38 mM; Need ultrasonic) |
| Mostrar más |
Research purposes only
Título del producto
Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.
¿Detecta una oportunidad de mejora?