Få mere at vide
Fingolimod hydrochloride, MedChemExpress
Descrizione
Fingolimod hydrochloride (FTY720), an analog of sphingosine, is a potent sphingosine 1-phosphate (S1P) receptors modulator. Fingolimod hydrochloride is phosphorylated by sphingosine kinases, particularly by SK2, and then binds S1PR1, 3, 4, and 5. Fingolimod hydrochloride induces the internalization of S1P1, and consequently, inhibits S1P activity. Fingolimod hydrochloride also is a pak1 activator.
Specifica
Specifica
| Kemisk navn eller materiale | Fingolimod hydrochloride |
| Fysisk form | Solid |
| CAS | 162359-56-0 |
| Farve | White |
| Mængde | 5 g |
| Renhedsgrad noter | Research |
| Molekylær formel | C19H34ClNO2 |
| Til brug med (applikation) | COVID-19-anti-virus |
| Synonym | FTY720 |
| Opløselighedsinformation | DMSO : ≥ 100 mg/mL (290.76 mM) ∣H2O : 50 mg/mL (145.38 mM; Need ultrasonic) |
| Vedi altri risultati |
Research purposes only
Titolo del prodotto
Facendo clic su Invia, l'utente riconosce che potrebbe essere contattato da Fisher Scientific in merito al feedback fornito in questo modulo. Non condivideremo le vostre informazioni per altri scopi. Tutte le informazioni di contatto fornite saranno conservate in conformità con la nostra Politica sulla privacy. Informativa sulla privacy.
Individuate un'opportunità di miglioramento?