Få mere at vide
Nabertherm™ Carbon Fiber handsker
Artikelnummer. 10475795 Shop alle Nabertherm produkter
Skift visning
Temperatur (metrisk) Maks:
650 °C
Pakningsstørrelse:
Hver
Artikelnummer. Temperatur (metrisk) Maks Pakningsstørrelse
10475795 650 °C Hver
1 options
Artikelnummer. 10475795 Leverandør Nabertherm™ Leverandørnr. 493000004
Forventet forsendelse: 02-12-2026
Specielt isolerede handsker til arbejde med varme mekaniske komponenter. Nabertherm™ Kulfiberhandsker er varmebestandige op til 650 °C.
  • Femfingret, hel handske
  • Kulfiber forstærket
  • Meget varmebestandig
  • Korttidskontakttemperatur: 650 °C
Bemærk angående Max temperatur: Kontaktvarmetesten af en handske tester dens isoleringsevne. Den bestemmer den maksimale temperatur, ved hvilken handsken vil beskytte i 15 sekunder, uden at temperaturen inde i handsken stiger med 10° C. Niveau 4 er det højeste præstationsniveau. Testen udføres ved stuetemperatur. Handsken er i konstant kontakt med den varme genstand.
Tekniske data
Materiale Kulfiber
Produkttype Varmebestandige handsker
Temperatur (metrisk) Maks 650 °C
Mængde 1 par
Modstandsdygtig overfor Varme