Få mere at vide
Thermo Scientific™ Finger Tite Connectors
Artikelnummer. 10584465 Shop alle Thermo Scientific produkter
Type:
Split/Splitless og FID Starter Kit
Split/Splitless og MS Starter Kit
kvindelig nød
Pakningsstørrelse:
Hver
Pakke med 5
Artikelnummer. 10584465
Brand: Thermo Scientific™ 290ST130
Kun null tilbage
Læg i indkøbskurv
Læg i indkøbskurv
Sørg for pålidelige, lækagefrie forbindelser for optimal GC-ydelse ved hjælp af disse Finger Tite-konnektorer.
Sørg for pålidelige, lækagefrie forbindelser for optimal GC-ydelse ved brug Thermo Scientific™ Finger Tite Connectors. Den perfekte metal-til-metal forsegling eliminerer forurening og producerer lavere luft/vand baggrundsstøj sammenlignet med konventionelle grafit/polymer hylstre. De er nemme at håndtere selv med en varm injektor/detektor og kræver ikke brug af værktøj. I modsætning til andre hylstre kræver de ikke efterspænding efter installation.
Anbefalet brug
  • Thermo Scientific™ og Agilent™ GC instrumenter
  • Stik til SSL- og MS-systemer
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Type kvindelig nød
Oversigt kvindelig nød
Til brug med (udstyr) TRACE GC Ultra og FOCUS GC instrumenter
Begrænset garantiperiode:
Med forbehold for alle garantikrav og undtagelser angivet i vores salgsvilkår og -betingelser, er dette produkt garanteret fra den dato, vi afsender produktet, og i halvfems (90) dage derefter.
Ansvarsfraskrivelse vedrørende brugsbegrænsning til intern forskning:
Eventuelle begrænsninger kun for købers brug af produktet/produkterne til interne forskningsformål gælder ikke for produktet/produkterne på de websider, der er knyttet til denne erklæring.