Få mere at vide
Thermo Scientific™ Finger Tite Connectors
Shop alle Thermo Scientific produkterBeskrivelse
Sørg for pålidelige, lækagefrie forbindelser for optimal GC-ydelse ved brug Thermo Scientific™ Finger Tite Connectors. Den perfekte metal-til-metal forsegling eliminerer forurening og producerer lavere luft/vand baggrundsstøj sammenlignet med konventionelle grafit/polymer hylstre. De er nemme at håndtere selv med en varm injektor/detektor og kræver ikke brug af værktøj. I modsætning til andre hylstre kræver de ikke efterspænding efter installation.
- Thermo Scientific™ and Agilent™ GC instruments
- Connectors for SSL and MS systems
Tekniske data
Tekniske data
| Type | Split/Splitless og FID Starter Kit |
| Oversigt | Injector/Detector Starter Kit |
| Til brug med (udstyr) | TRACE GC Ultra and FOCUS GC Instruments |
Begrænset garantiperiode:
Med forbehold for alle garantikrav og undtagelser angivet i vores salgsvilkår og -betingelser, er dette produkt garanteret fra den dato, vi afsender produktet, og i halvfems (90) dage derefter.
Ansvarsfraskrivelse vedrørende brugsbegrænsning til intern forskning:
Eventuelle begrænsninger kun for købers brug af produktet/produkterne til interne forskningsformål gælder ikke for produktet/produkterne på de websider, der er knyttet til denne erklæring.