Få mere at vide
Thermo Scientific™ Finger Tite Connectors til Agilent Instrumenter
Shop alle Thermo Scientific produkter
Type:
Split/Splitless Injector Base Seal
Split/Splitless og FID Starter Kit
Split/Splitless og MS Starter Kit
Pakningsstørrelse:
Hver
Pakke med 2
Beskrivelse
Thermo Scientific™ Finger Tite Connectors til Agilent Instrumenter giver lettere pasform, pålidelighed og lækagefri forbindelser.
Fordele i forhold til konventionelle grafit-/polymerrør:
- Perfekt metal-til-metal forsegling eliminerer forurening og giver lavere luft/vand baggrund
- Ingen grund til at efterspænde hylstre, da de udvider sig og trækker sig sammen med fittingen over GC-driftstemperaturer
- Let at håndtere med møtrikken, der kan berøres selv med en varm injektor/detektor
- Værktøj ikke nødvendigt
Tekniske data
Tekniske data
| Type | Split/Splitless og FID Starter Kit |
| Oversigt | Injektor/detektor startsæt; 1/Pk. |
| Til brug med (udstyr) | TRACE 1300 Series GC og Agilent GC Instrumenter |
| Mængde | 1/Pk. |