Få mere at vide
Thermo Scientific™ Finger Tite Connectors til Agilent Instrumenter
Artikelnummer. 10137524 Shop alle Thermo Scientific produkter
Type:
Split/Splitless Injector Base Seal
Split/Splitless og FID Starter Kit
Split/Splitless og MS Starter Kit
Pakningsstørrelse:
Hver
Pakke med 2
Artikelnummer. 10137524
Brand: Thermo Scientific™ 290SA133
Kun null tilbage
Læg i indkøbskurv
Læg i indkøbskurv
Thermo Scientific™ Finger Tite Connectors til Agilent Instrumenter giver lettere pasform, pålidelighed og lækagefri forbindelser.
Thermo Scientific™ Finger Tite Connectors til Agilent Instrumenter giver lettere pasform, pålidelighed og lækagefri forbindelser.
Fordele i forhold til konventionelle grafit-/polymerrør:
  • Perfekt metal-til-metal forsegling eliminerer forurening og giver lavere luft/vand baggrund
  • Ingen grund til at efterspænde hylstre, da de udvider sig og trækker sig sammen med fittingen over GC-driftstemperaturer
  • Let at håndtere med møtrikken, der kan berøres selv med en varm injektor/detektor
  • Værktøj ikke nødvendigt
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Type Split/Splitless Injector Base Seal
Oversigt Injektor Base Seal; 2/Pk.
Til brug med (udstyr) TRACE 1300 Series GC og Agilent GC Instrumenter
Mængde 2/Pk.