Beskrivelse
Luer-fittings muliggør en enkel, men sikker twist-lock-forbindelse. Konstrueret af FDA-kompatibel klar polycarbonat. Forebyg lækager med låseringmekanisme
Tekniske data
Tekniske data
| Certificeringer/compliance | Ikke-DEHP; Ikke-phthalat; RoHS; FDA |
| Emballagemængde | 25/Pk. |
| Fjord | Finger Snap Luer Lock Ring |