Få mere at vide
Finslebet kantglas mikroskopiske objektglas
Artikelnummer. 12392148
Skift visning
Bredde (metrisk):
38 mm
52 mm
Dimensioner (L x B):
76 x 38 mm
76 x 52 mm
Pakningsstørrelse:
Pakke med 50
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Bredde (metrisk) Dimensioner (L x B) Pakningsstørrelse
12392148 38 mm 76 x 38 mm Pakke med 50
12302158 52 mm 76 x 52 mm Pakke med 50
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 12392148 Leverandør Brand Not Defined Leverandørnr. MNK130050S
Forventet forsendelse: 15-12-2026
Pakket med væv for at beskytte glasoverflader. Scientific Glass Labs™ Finslebne kantglasmikroskopobjektglas bruges bedst med store sektioner.
Med fintslebne kanter. Pakket med væv for at beskytte glasoverflader. Til brug med store sektioner.
Tekniske data
Længde (metrisk) 76 mm
Bredde (metrisk) 38 mm
Kanter Fint Jordet
Tykkelse (metrisk) 1,2 til 1,5 mm
Mængde 50 stk
Dimensioner (L x B) 76 x 38 mm