Få mere at vide
Ekastu Safety™ Mandil filtreringsansigtsstykke FFP2/V med køleventil for udånding
Artikelnummer. 10155790
Skift visning
Farve:
Blå
Artikelnummer. Farve
10155790 Blå
1 options
Artikelnummer. 10155790 Leverandør Ekastu Safety™ Leverandørnr. 411281
Forventet forsendelse: 10-11-2026
Beskytter mod let giftige og skadelige partikler op til 12,5 gange NPF-værdien. EKASTU Safety™ Mandil Filtering Facepiece FFP2/V med Cool Down Exhalation Valve har en holdbarhed på fem år i original emballage.
  • Med Cool Down udåndingsventil
  • Med farvekodet næsestykke og udåndingsventil til øjeblikkelig identifikation for beskyttelsesklassen
  • Beskyttelse mod let giftige og skadelige partikler samt ubehagelige organiske lugte op til 12,5 gange NPF-værdien
  • Aktivt kullag inkluderet
  • Filterklasse DIN EN 149:2001 FFP2 NR
  • I originalemballage: 5 års holdbarhed
  • 12 stykker pr. pakke
Tekniske data
Farve Blå
Filtertype FFP2
Med udåndingsventil Ja
Modstandsdygtig overfor 160 l/min, konstant flow maks. 3,0 mbar