Få mere at vide
Ekastu Safety™ Mandil filtreringsansigtsstykke FFP1/V med nedkølingsventil
Artikelnummer. 10299451
Skift visning
Farve:
Gul
Artikelnummer. Farve
10299451 Gul
1 options
Artikelnummer. 10299451 Leverandør Ekastu Safety™ Leverandørnr. 411381
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 06-11-2026
Beskytter mod fine inerte partikler op til 4,5 gange NPF-værdien. EKASTU Safety™ Mandil Filtering Facepiece FFP1/V med Cool Down Exhalation Valve har en holdbarhed på fem år i original emballage.
  • Med Cool Down udåndingsventil
  • Med farvekodet næsestykke og udåndingsventil til øjeblikkelig identifikation for beskyttelsesklassen beskyttelse mod fine inerte partikler op til 4,5 gange NPF-værdien
  • Filterklasse DIN EN 149:2001 FFP1 NR
  • I originalemballage: 5 års holdbarhed
  • 12 stykker pr. pakke
Tekniske data
Farve Gul
Filtertype FFP1
Med udåndingsventil Ja
Modstandsdygtig overfor 160 l/min, konstant flow maks. 3,0 mbar