Få mere at vide
Ekastu Safety™ Mandil filtrerende ansigtsstykke FFP2
Artikelnummer. 10371722
Skift visning
Flowhastighed:
160 L/min.
Artikelnummer. Flowhastighed
10371722 160 L/min.
1 options
Artikelnummer. 10371722 Leverandør Ekastu Safety™ Leverandørnr. 411181
Forventet forsendelse: 04-12-2026
Beskytter mod let giftige og skadelige partikler op til 12,5 gange NPF-værdien. EKASTU Safety™ Mandil Filtering Facepiece FFP2 har en holdbarhed på fem år i original emballage.
  • Med farvekodet næsestykke
  • Beskyttelse mod let giftige og skadelige partikler op til 10 gange NPF-værdien
  • Filterklasse DIN EN 149:2001 FFP2 NR
  • I originalemballage: 5 års holdbarhed
  • 12 stykker pr. pakke
Tekniske data
Farve Hvid
Flowhastighed 160 L/min.
Tryk 3,0 mbar