Få mere at vide
Honeywell™ FINEDEX™ 953-20 Nitrasoft handsker
Beskrivelse
- Uforet nitrilhandske
- Specifik fødevareformel til fødevareindustrien
- Kloreret
- Diamant mønster
- Nitrilformlen er valgt for at give handsken større elasticitet og uovertruffen fingerfærdighed
- En speciel formel gør den velegnet til landbrugsfødevareindustrien
- Kloreret interiør gør handsken nemmere at tage på
- Diamantfinish gør handsken velegnet til at gribe om tørre og fugtige genstande
- Handsken er særligt modstandsdygtig over for fedtstoffer, olier og rengøringsmidler
- Manchetten er med til at beskytte en stor del af underarmen
- Behandlet for at forhindre udvikling af bakterier
- Den indeholder ingen naturlig latex eller noget allergifremkaldende protein
Tekniske data
Tekniske data
| Certificeringer/compliance | EF-kategori PPE 3, EF-certifikat 0075/797/162/11/08/0457, EF-attest 0075/797/162/11/08/0457 |
| Farve | Blå |
| Materiale | Nitril |
| Størrelse | 7 |
| Tykkelse (metrisk) | 0.22 mm |
| Længde (metrisk) | 33 cm |