Få mere at vide
Polyco Healthline Fine Touch 2-lags hvide Z Fold håndklæder
Artikelnummer. 30130270
Skift visning
Farve:
Hvid
Artikelnummer. Farve
30130270 Hvid
1 options
Artikelnummer. 30130270 Leverandør Polyco Healthline Leverandørnr. PHTZ2
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    556.00 DKK
    197.36 DKK / Pakke med 3000
    Spare 358.64 DKK
    64% Slukket
Se alle kampagner
Forventet forsendelse: 29-12-2026
Fine Touch 2-lags Z håndklædet er lavet af kvalitetsmateriale, der giver en holdbar og blød oplevelse.
  • Bekvemt pakket ind til at holde pakken med håndklæder sammen
  • Engangsprodukt til nem og hurtig håndtering, øget hygiejne og reduceret risiko for kontaminering
  • Z-fold
  • 2 lag
Tekniske data
Produkttype Håndklæde
Længde (engelsk) 8,27 tommer.
Længde (metrisk) 210 mm
Bredde (engelsk) 8,27 tommer.
Bredde (metrisk) 210 mm
Materiale AIRFLEX stof
Autoklaverbar Må ikke autoklaveres
Farve Hvid
Engangs Engangsbrug
Ply 2-ply