Få mere at vide
Polyco Healthline Fine Touch 2-lags hvid viskerrulle
Artikelnummer. 30130273
Skift visning
Farve:
Hvid
Artikelnummer. Farve
30130273 Hvid
1 options
Artikelnummer. 30130273 Leverandør Polyco Healthline Leverandørnr. PCR24
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    774.90 DKK
    301.90 DKK / 18 ruller
    Spare 473.00 DKK
    61% Slukket
Se alle kampagner
Forventet forsendelse: 02-12-2026
Fine Touch viskerrullen er lavet af førsteklasses materialer, der giver styrke og holdbarhed.
  • 44 mm Solid kerne for at tillade kompatibilitet med de fleste dispensere
  • Engangsprodukt til nem og hurtig håndtering, øget hygiejne og reduceret risiko for kontaminering
  • Perforerede plader for at tillade dispensering af enkeltark og reduceret spild
Tekniske data
Produkttype Let industrivisker
Længde (engelsk) 9,84''.
Længde (metrisk) 250 mm
Bredde (engelsk) 164.04 ft.
Bredde (metrisk) 50 m
Materiale Genbrugt silkepapir
Autoklaverbar Må ikke autoklaveres
Farve Hvid
Engangs Engangsbrug
Ply 2-ply