Få mere at vide
Polyco Healthline Fine Touch 2-lags hvid toiletrulle
Artikelnummer. 30130276
Skift visning
Farve:
Hvid
Artikelnummer. Farve
30130276 Hvid
1 options
Artikelnummer. 30130276 Leverandør Polyco Healthline Leverandørnr. PTP320
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    441.00 DKK
    171.50 DKK / 36 ruller
    Spare 269.50 DKK
    61% Slukket
Forventet forsendelse: 28-12-2026
Fine Touch toiletpapir tilbyder uovertruffen komfort og blødhed. Udformet med en 2-lags konstruktion giver den en blid oplevelse, samtidig med at den bevarer styrke og holdbarhed til hverdagsbrug.
  • solid kerne for at tillade kompatibilitet med de fleste dispensere
  • Engangsprodukt til nem og hurtig håndtering, øget hygiejne og reduceret risiko for kontaminering
  • Præget finish sikrer blødhed og god komfort
  • Perforerede plader for at tillade dispensering af enkeltark og reduceret spild
  • 2 lag
toiletpapir, rengøring, hygiejne, rengøring
Tekniske data
Produkttype Toiletpapir
Længde (engelsk) 3,54''.
Længde (metrisk) 90 mm
Bredde (engelsk) 4,01 tommer.
Bredde (metrisk) 102 mm
Materiale AIRFLEX stof
Farve Hvid
Ply 2-ply