Få mere at vide
Polyco Healthline Fine Touch 2-lags hvid Mini Jumbo toiletrulle, 76 mm kerne
Farve:
Hvid
Beskrivelse
- 76 mm solid kerne for at tillade kompatibilitet med de fleste dispensere
- Engangsprodukt til nem og hurtig håndtering, øget hygiejne og reduceret risiko for kontaminering
- Perforerede plader for at tillade dispensering af enkeltark og reduceret spild
- 2 lag
toiletpapir, rengøring, hygiejne, rengøring
Tekniske data
Tekniske data
| Produkttype | Toiletpapir |
| Længde (engelsk) | 3,54''. |
| Længde (metrisk) | 90 mm |
| Bredde (engelsk) | 334.64 ft. |
| Bredde (metrisk) | 150 m |
| Materiale | Genbrugt silkepapir |
| Farve | Hvid |
| Ply | 2-ply |