Få mere at vide
Polyco Healthline Fine Touch 2-lags hvid Mini Jumbo toiletrulle, 60 mm kerne
Artikelnummer. 30130279
Farve:
Hvid
Artikelnummer. 30130279
Brand: Polyco Healthline PJTP150
Kun null tilbage
Læg i indkøbskurv
Læg i indkøbskurv
Fine Touch 2-lags mini jumbo toiletrulle giver en fantastisk løsning til travle badeværelsesmiljøer, de er både omkostningseffektive og økonomiske, mens de ikke går på kompromis med kvaliteten. Fås i en 300m option.
  • 2 lag
  • 60 mm solid kerne for at tillade kompatibilitet med de fleste dispensere
  • Engangsprodukt til nem og hurtig håndtering, øget hygiejne og reduceret risiko for kontaminering
  • Perforerede plader for at tillade dispensering af enkeltark og reduceret spild
toiletpapir, rengøring, hygiejne, rengøring
Tekniske data
Produkttype Toiletpapir
Længde (engelsk) 3,54''.
Længde (metrisk) 90 mm
Bredde (engelsk) 334.64 ft.
Bredde (metrisk) 150 m
Materiale Paper (Papir)
Farve Hvid
Ply 2-ply