Få mere at vide
Polyco Healthline Fine Touch 2-lags hvid sofarulle
Artikelnummer. 30130272
Skift visning
Farve:
Hvid
Artikelnummer. Farve
30130272 Hvid
1 options
Artikelnummer. 30130272 Leverandør Polyco Healthline Leverandørnr. PCR48
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    774.90 DKK
    301.90 DKK / 9 ruller
    Spare 473.00 DKK
    61% Slukket
Se alle kampagner
Forventet forsendelse: 08-01-2027
Fine Touch sofarullen er lavet af førsteklasses materialer, der tilbyder styrke og holdbarhed, vores PCR48 fås også i andre størrelser.
  • 44 mm Solid kerne for at tillade kompatibilitet med de fleste dispensere
  • Engangsprodukt til nem og hurtig håndtering, øget hygiejne og reduceret risiko for kontaminering
  • Perforerede plader for at tillade dispensering af enkeltark og reduceret spild
Tekniske data
Produkttype Let industrivisker
Længde (engelsk) 19,68 tommer
Længde (metrisk) 500 mm
Bredde (engelsk) 164.04 ft.
Bredde (metrisk) 50 m
Materiale AIRFLEX stof
Autoklaverbar Må ikke autoklaveres
Farve Hvid
Engangs Engangsbrug
Ply 2-ply