Få mere at vide
Polyco Healthline Fine Touch 2-lags hvid centerfremføringsrulle
Artikelnummer. 30130277
Skift visning
Farve:
Hvid
Artikelnummer. Farve
30130277 Hvid
1 options
Artikelnummer. 30130277 Leverandør Polyco Healthline Leverandørnr. PCF150W
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    453.00 DKK
    170.44 DKK / 6 ruller
    Spare 282.56 DKK
    62% Slukket
Se alle kampagner
Forventet forsendelse: 02-12-2026
Fine Touch hvid centerfeed til tørring af hænder og opsugning af spild. Velegnet til catering, husholdning, sundhedspleje og industrielle miljøer.
  • Engangsprodukt til nem og hurtig håndtering, øget hygiejne og reduceret risiko for kontaminering
  • Perforerede plader for at tillade dispensering af enkeltark og reduceret spild
  • 2 lag
Tekniske data
Produkttype Center-pull håndklæde
Længde (engelsk) 6,69 tommer.
Længde (metrisk) 170 mm
Bredde (engelsk) 334.64 ft.
Bredde (metrisk) 150 m
Materiale Paper (Papir)
Autoklaverbar Må ikke autoklaveres
Farve Hvid
Engangs Engangsbrug
Ply 2-ply