Få mere at vide
Polyco Healthline Fine Touch 2-lags hvide C Folde håndklæder
Artikelnummer. 30130271
Farve:
Hvid
Artikelnummer. 30130271
Brand: Polyco Healthline PHTC2
Kun null tilbage
Læg i indkøbskurv
Læg i indkøbskurv
Fine Touch 2-lags C-håndklædet er lavet af kvalitetsmateriale med en præget finish, der tilbyder en holdbar og blød oplevelse og selvpræsenterende for at undgå spild.
  • C-Fold interleaved for effektiv dispensering med minimalt spild
  • Engangsprodukt til nem og hurtig håndtering, øget hygiejne og reduceret risiko for kontaminering
  • Præget finish sikrer blødhed og god komfort
  • 2 lag
Tekniske data
Produkttype Håndklæde
Længde (engelsk) 12.20 tommer.
Længde (metrisk) 310 mm
Bredde (engelsk) 8,54 tommer.
Bredde (metrisk) 217 mm
Materiale Genbrugt silkepapir
Autoklaverbar Må ikke autoklaveres
Farve Hvid
Engangs Engangsbrug
Ply 2-ply