Få mere at vide
Polyco Healthline Fine Touch 2-lags blå centerfremføringsrulle
Artikelnummer. 30130275
Skift visning
Farve:
Blå
Artikelnummer. Farve
30130275 Blå
1 options
Artikelnummer. 30130275 Leverandør Polyco Healthline Leverandørnr. PCF150B
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    473.00 DKK
    157.80 DKK / 6 ruller
    Spare 315.20 DKK
    66% Slukket
Se alle kampagner
Forventet forsendelse: 02-12-2026
Fine Touch blå centerfeed er ideel til at tørre hænder og opsuge spild. Velegnet til catering, husholdning, sundhedspleje og industrielle miljøer.
  • Engangsprodukt til nem og hurtig håndtering, øget hygiejne og reduceret risiko for kontaminering
  • Perforerede plader for at tillade dispensering af enkeltark og reduceret spild
  • 2 lag
Tekniske data
Produkttype Center-pull håndklæde
Længde (engelsk) 6,69 tommer.
Længde (metrisk) 170 mm
Bredde (engelsk) 334.64 ft.
Bredde (metrisk) 150 m
Materiale AIRFLEX stof
Autoklaverbar Må ikke autoklaveres
Farve Blå
Engangs Engangsbrug
Ply 2-ply