Få mere at vide
Polyco Healthline Fine Touch 1-lags hvide Z Fold håndklæder
Farve:
Hvid
Beskrivelse
- 1 lag
- Udlevering af et håndklæde ad gangen hjælper med at kontrollere håndklædeforbruget
- Hurtig absorption med høj kapacitet for fuld brugertilfredshed
- Selvpræsenterende håndklæder, et lagen ad gangen, som er hygiejnisk og hjælper med at reducere forbruget
- Z-fold for maksimal infektionskontrol
Tekniske data
Tekniske data
| Produkttype | Håndklæde |
| Længde (engelsk) | 8,27 tommer. |
| Længde (metrisk) | 210 mm |
| Bredde (engelsk) | 8,27 tommer. |
| Bredde (metrisk) | 210 mm |
| Materiale | Genbrugt silkepapir |
| Autoklaverbar | Må ikke autoklaveres |
| Farve | Hvid |
| Engangs | Engangsbrug |
| Ply | 1-ply |
| Vis mere |