Få mere at vide
Polyco Healthline Fine Touch 1-lags Grøn/Blå C Folde håndklæder
Beskrivelse
- 1 lag
- C-Fold interleaved for effektiv dispensering med minimalt spild
- Engangsprodukt til nem og hurtig håndtering, øget hygiejne og reduceret risiko for kontaminering
- Præget finish sikrer blødhed og god komfort
- Fås i hvid
Tekniske data
Tekniske data
| Produkttype | Håndklæde |
| Længde (engelsk) | 12.20 tommer. |
| Længde (metrisk) | 310 mm |
| Bredde (engelsk) | 8,54 tommer. |
| Bredde (metrisk) | 217 mm |
| Materiale | AIRFLEX stof |
| Autoklaverbar | Må ikke autoklaveres |
| Farve | Blå, Grøn |
| Engangs | Engangsbrug |
| Ply | 1-ply |
| Vis mere |