Få mere at vide
Globe Scientific Transferpipetter med fin spids
Artikelnummer. 31923677 Shop alle Globe Scientific produkter
Skift visning
Volumen (metrisk):
1.5 mL
5 mL
5.8 mL
8.7 mL
Dråber/ml:
45
50
60
Emballagetype:
20/Pk., 20 Pk/Cs.
20/Pk., 25 Pk/Cs.
250/Pk., 8 Pk/Cs.
400/Pk., 10 Pk/Cs.
400/Pk., 8 Pk/Cs.
500/Pk., 10 Pk/Cs.
Enkeltindpakket, 100/pk., 4 pk/cs.
Individuelt indpakket, 400/Cs.
13 product options available for selection
Product selection table with 13 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Volumen (metrisk) Dråber/ml Emballagetype
31923677 1.5 mL 50 400/Pk., 8 Pk/Cs.
31923766 1.5 mL 50 Individuelt indpakket, 400/Cs.
31923574 1.5 mL 50 20/Pk., 25 Pk/Cs.
31923298 5.8 mL 60 500/Pk., 10 Pk/Cs.
31923576 5.8 mL 60 Enkeltindpakket, 100/pk., 4 pk/cs.
31923623 5.8 mL 60 20/Pk., 20 Pk/Cs.
31923571 5.8 mL 50 500/Pk., 10 Pk/Cs.
31924091 5.8 mL 50 Enkeltindpakket, 100/pk., 4 pk/cs.
31924060 5.8 mL 50 20/Pk., 20 Pk/Cs.
31923020 5 mL 50 250/Pk., 8 Pk/Cs.
31923747 5 mL 50 Enkeltindpakket, 100/pk., 4 pk/cs.
31922708 5 mL 50 20/Pk., 20 Pk/Cs.
31923568 8.7 mL 45 400/Pk., 10 Pk/Cs.
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 13 options available.
13 options
Artikelnummer. 31923677 Leverandør Globe Scientific Leverandørnr. 134020
Forventet forsendelse: 27-11-2026
Finspids-transferpipetter er ideelle til dosering af små volumen, belastning af hæmotimetre og overførsel af væske til og fra multibrøndplader.
  • Materiale: Lavdensitetspolyethylen (LDPE)
  • Emballage: Globe Scientifics ikke-sterile transferpipetter er pakket i en unik dispenserboks. Denne praktiske boks er lille og kompakt og ideel til brug ved bordplader. Det hængslede frontpanel kan åbnes for hurtig adgang til pipetterne og kan lukkes, når det ikke er i brug, for at holde indholdet rent.
Tekniske data
Autoklaverbar Må ikke autoklaveres
Bulb Draw (metrisk) 1 mL
Kalibreret Nej
Materiale LDPE
Sterilitet Ikke-steril
Dråber/ml 50
Uddannet Nej
Længde (engelsk) 4,1 tommer
Emballagetype 400/Pk., 8 Pk/Cs.
Farve Neutral
Volumen (metrisk) 1.5 mL
Længde (metrisk) 104 mm
Type Overførselspipet med fin spids