Få mere at vide
Wheaton™ Fin Tip LDPE Pasteur Pipette
Emballagetype:
10/Pk
20/Pk
Bulk taske
Individuelt indpakket
Pakningsstørrelse:
Pakke med 500
Beskrivelse
- Til væskeoverførsel
- Designet til at sikre sikker prøveoverførsel
Tekniske data
Tekniske data
| Autoklaverbar | Må ikke autoklaveres |
| Bulb Draw (metrisk) | 1 mL |
| Kalibreret | Nej |
| Certificeringer/compliance | CE-mærke |
| Materiale | LDPE |
| Sterilitet | Ikke steril |
| Dråber/ml | 20μ L |
| Uddannet | Nej |
| Top stil | Pære |
| Emballagetype | Bulk taske |
| Vis mere |