Få mere at vide
Wheaton™ Fin Tip LDPE Pasteur Pipette
Artikelnummer. 16444999
Skift visning
Emballagetype:
10/Pk
20/Pk
Bulk taske
Individuelt indpakket
Pakningsstørrelse:
Pakke med 500
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Emballagetype Pakningsstørrelse
16444999 20/Pk -
16414999 Bulk taske -
16424999 10/Pk -
16434999 Individuelt indpakket Pakke med 500
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Artikelnummer. 16444999 Leverandør Wheaton™ Leverandørnr. 711117F20S
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    937.20 DKK
    776.50 DKK / Pakke med 1500
    Spare 160.70 DKK
    17% Slukket
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 18-11-2026
Pasteurpipette til enkel og sikker væskemåling og overførsel.
  • Til væskeoverførsel
  • Designet til at sikre sikker prøveoverførsel
Tekniske data
Autoklaverbar Må ikke autoklaveres
Bulb Draw (metrisk) 1 mL
Kalibreret Nej
Certificeringer/compliance CE-mærke
Materiale LDPE
Sterilitet Steril
Dråber/ml 20μ L
Uddannet Nej
Top stil Pære
Emballagetype 20/Pk
Længde (metrisk) 102 mm