Få mere at vide
Epredia™ Fine Pore Kassetter i Tube Packs
Artikelnummer. 16394076 Shop alle Epredia produkter
Skift visning
Farve:
Beige
Blå
Grå
Grøn
Gul
Hvid
Lavendel
Lysegrøn
Orange
Pink (Pink)
Tan
lilla
Pakningsstørrelse:
Pakke med 750
12 product options available for selection
Product selection table with 12 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Farve unitSize
16394076 Lysegrøn -
16344076 Beige -
16354076 Blå Pakke med 750
16364076 Grøn -
16374076 Grå -
16384076 Lavendel -
16304086 lilla -
16314086 Orange -
16324086 Pink (Pink) -
16334086 Tan -
16344086 Hvid -
16354086 Gul -
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 12 options available.
12 options
Artikelnummer. 16394076 Leverandør Epredia™ Leverandørnr. B851734LG
Venligst for at købe denne vare. Brug for en webkonto? Register dig hos os i dag!
Til brug med meget små biopsivævsprøver. Disse kassetter er kompatible med alle Epredia PrintMate™ Kassetteprintere, har et forkantslåghængsel og påsatte låg, der fås i 12 farvevarianter.
Trykning
  • Overfladefinish og forstærkede printflader er konstrueret til at optimere printkvaliteten
  • Rørdesignet er præcist konstrueret til at reducere blokering og forhindre nedetid
Bruttering, forarbejdning og indlejring
  • Kassettedesign og flowegenskaber testet for at sikre effektiv reagensudveksling
  • Åbnings- og lukkekræfter justeret til brugervenlighed, samtidig med at værdifulde vævsprøver beskyttes
Sektionering
  • Præcisionsteknik for solid forbindelse til mikrotomer
Arkivering
  • Kassetteoverfladestruktur optimerer scanbarheden til arkivering
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Pore stil Fin Pore
Lukning inkluderet Ja
Mængde 750/Cs.
Lukketype Påsat låg, fronthængsel
PrintMate kompatibel Ja
Farve Lysegrøn
Til brug med (udstyr) Til brug med PrintMate™ Printere
Produkttype Kassette
Name des Produkts
Wählen Sie ein Thema
Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.