Få mere at vide
Epredia™ Fine Pore Kassetter
Artikelnummer. 16394086 Shop alle Epredia produkter
Skift visning
Farve:
Beige
Blå
Grå
Grøn
Gul
Hvid
Lavendel
Lysegrøn
Orange
Pink (Pink)
Tan
lilla
12 product options available for selection
Product selection table with 12 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Farve
16394086 Grå
16364086 Beige
16374086 Blå
16384086 Grøn
16304096 Lavendel
16314096 Lysegrøn
16324096 lilla
16334096 Orange
16344096 Pink (Pink)
16354096 Tan
16364096 Hvid
16374096 Gul
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 12 options available.
12 options
Artikelnummer. 16394086 Leverandør Epredia™ Leverandørnr. B851735GY
Venligst for at købe denne vare. Brug for en webkonto? Register dig hos os i dag!
Til meget små biopsivævsprøver har kassetter et forkantslåghængsel med påsatte låg, der fås i 12 forskellige farvevarianter
Trykning
  • Overfladefinish og forstærkede printflader er konstrueret til at optimere printkvaliteten
  • Rørdesignet er præcist konstrueret til at reducere blokering og forhindre nedetid
Bruttering, forarbejdning og indlejring
  • Kassettedesign og flowegenskaber testet for at sikre effektiv reagensudveksling
  • Åbnings- og lukkekræfter justeret til brugervenlighed, samtidig med at værdifulde vævsprøver beskyttes
Sektionering
  • Præcisionsteknik for solid forbindelse til mikrotomer
Arkivering
  • Kassetteoverfladestruktur optimerer scanbarheden til arkivering
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Pore stil Fin Pore
Lukning inkluderet Ja
Emballagetype Løst pakket
Mængde 1000/Cs.
Lukketype Påsat låg, fronthængsel
PrintMate kompatibel Nej
Farve Grå
Produkttype Kassette