Få mere at vide
Cole-Parmer™ Lab Markers
Shop alle Cole-Parmer produkter
Farve:
Blå
Rød
Pakningsstørrelse:
Pakke med 10
Beskrivelse
- Fine-point fiber tip
- Quick-drying ink
- Writes on cold, wet surfaces
- Available in four different colors
Tekniske data
Tekniske data
| Farve | Rød |
| Til brug med (applikation) | For Glass, Porcelain or Metal surfaces |
| Mængde | 10/Pk. |