Få mere at vide
Brady™ Fin pen
Artikelnummer. 11726685
Farve:
Sort
Pakningsstørrelse:
Hver
Artikelnummer. 11726685
Brand: Brady™ 335091
Brug denne etikettepen på en række forskellige overflader. Brady™ Fine penne bruger en hurtigtørrende, permanent blæk.
Specielt formuleret til at modstå olie, slid og falmning.
Tekniske data
Tip stil Bøde
Alternativt varenummer BFS-05
Produkttype Permanent markør
Farve Sort
Oversigt Pen - fint
Til brug med (applikation) Anvendes til mærkning af laboratorieglasvarer
Mængde 1 Pk.