Learn More
VACUUBRAND™ Finreguleringsventil ME/MZ
Product Code. 10738411 Shop All Vacuubrand Products
Change view
Click to view available options
Til brug med:
Til udskrivning
Til vakuum
Unit Size:
Hver
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Product Code. Til brug med Unit Size
10738411 Til vakuum Hver
10738601 Til udskrivning Hver
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Product Code. 10738411 Supplier VACUUBRAND™ Supplier No. 20696840
På lager
VACUUBRANDS aluminiumsdesignede membranpumpe passer perfekt til mange anvendelser i laboratoriet og driften, fordi den er oliefri og lydløs, og fordi den kræver så lidt service. Membraner har især lang levetid og forsegler hermetisk drivrummet fra pumpekammeret for at beskytte mekaniske dele mod korrosion. Pumperne opnår deres karakteristiske høje ydeevne ved højt pumpekammervolumen i forhold til det minimale dødrum. Meget fleksible FKM dobbeltmembraner med stofforstærkning sikrer en ekstremt lang membranlevetid. Pumperne fungerer helt oliefri og har ingen glidende komponenter i gasvejen. Under normal drift er de fuldstændig fri for abrasion. Udover at bidrage til de lange driftsintervaller eliminerer manglen på abrasion også de fleste af de partikelurenheder, der ofte dannes inde i scroll- eller stempelpumper. Dette gør VACUUBRAND membranpumper til det rette valg til rene anvendelser.
  • Innovative forbindelser i de nye NT modeller sikrer meget lave lækagerater for fremragende flowhastigheder under vakuum og langvarig ydeevnestabilitet, selv efter tusindvis af timers drift.
  • ingen slid, hvilket gør den fri for støv og forurening
  • lang levetid for membran og ventiler: Fremstillet af meget fleksibel FKM med stofforstærkede dobbelte membraner for forbedret langsigtet stabilitet
  • Nyt patenteret drivstøttesystem i NT pumpemodeller giver en unikt stille, lavvibrationsdrift
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifications
Til brug med Til vakuum
Mængde 1 stk.
Type Finreguleringsventil ME/MZ