Få mere at vide
Heidolph™ Findenser™ Mini vandkondensatorer
Artikelnummer. p-7226800 Shop alle Heidolph Instruments produkter
Standard konusled:
NS 14/14
NS 19/19
NS 24/24
Regulatory: Restrictions may apply to the purchase of this product and we may need to request additional documentation from you
Artikelnummer. 16479443
Brand: Heidolph™ 5058182000
Venligst for at købe denne vare. Brug for en webkonto? Register dig hos os i dag!
Regulatory: Restrictions may apply to the purchase of this product and we may need to request additional documentation from you
Denne højtydende kondensator erstatter behovet for vandkølede kondensatorer i over 95 % af alle tilbagesvalingsreaktioner, hvilket sparer vand, plads og omkostninger.
De Findenser™ består af en glassøjle og en kappe af ribbet aluminium. En lille mængde indkapslet termisk væske placeret mellem glassøjlen og aluminiumkappen overfører varme fra glasset til den ribbede aluminiumkappe. Den varme, der genereres i processen, spredes derefter til ydersiden via den innovative struktur af aluminiumsfinnerne. Når det bruges i laboratoriets stinkskab Findenser™ tilbyder en kølekapacitet, der på ingen måde er ringere end vandkølede systemer.
  • Til synteser under tilbagesvaling
  • Stor overflade af aluminiumsfinner garanterer fremragende varmeoverførsel
  • Bruges med opløsningsmiddelvolumener op til 125 ml
  • Kan fastgøres med standard laboratorieklemmer eller med Findenser™ Fastgørelsessæt (sælges separat)
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Til brug med (applikation) Kondenserende vand
Længde (metrisk) 275 mm
Materiale Glas, aluminium
Til brug med (udstyr) Laboratorieglas
Længde (engelsk) 10,8 tommer
Standard konusled NS 14/14
Ledtype Kegle/fatning