Få mere at vide
Heidolph™ Findenser™ Mini vandkondensatorer
Artikelnummer. 16632702 Shop alle Heidolph Instruments produkter
Skift visning
Standard konusled:
NS 14/14
NS 19/19
NS 24/24
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Standard konusled
16632702 NS 24/24
16479443 NS 14/14
16605155 NS 19/19
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Regulatory: Restrictions may apply to the purchase of this product and we may need to request additional documentation from you
Artikelnummer. 16632702 Leverandør Heidolph™ Leverandørnr. 5058180000
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 22-10-2026
Regulatory: Restrictions may apply to the purchase of this product and we may need to request additional documentation from you
Denne højtydende kondensator erstatter behovet for vandkølede kondensatorer i over 95 % af alle tilbagesvalingsreaktioner, hvilket sparer vand, plads og omkostninger.
De Findenser™ består af en glassøjle og en kappe af ribbet aluminium. En lille mængde indkapslet termisk væske placeret mellem glassøjlen og aluminiumkappen overfører varme fra glasset til den ribbede aluminiumkappe. Den varme, der genereres i processen, spredes derefter til ydersiden via den innovative struktur af aluminiumsfinnerne. Når det bruges i laboratoriets stinkskab Findenser™ tilbyder en kølekapacitet, der på ingen måde er ringere end vandkølede systemer.
  • Til synteser under tilbagesvaling
  • Stor overflade af aluminiumsfinner garanterer fremragende varmeoverførsel
  • Bruges med opløsningsmiddelvolumener op til 125 ml
  • Kan fastgøres med standard laboratorieklemmer eller med Findenser™ Fastgørelsessæt (sælges separat)
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Til brug med (applikation) Kondenserende vand
Længde (metrisk) 275 mm
Materiale Glas, aluminium
Til brug med (udstyr) Laboratorieglas
Længde (engelsk) 10,8 tommer
Standard konusled NS 24/24
Ledtype Kegle/fatning