Få mere at vide
Heidolph™ Findenser™ Mini vandkondensatorer
Shop alle Heidolph Instruments produkter
Standard konusled:
NS 14/14
NS 19/19
NS 24/24
Beskrivelse
De Findenser™ består af en glassøjle og en kappe af ribbet aluminium. En lille mængde indkapslet termisk væske placeret mellem glassøjlen og aluminiumkappen overfører varme fra glasset til den ribbede aluminiumkappe. Den varme, der genereres i processen, spredes derefter til ydersiden via den innovative struktur af aluminiumsfinnerne. Når det bruges i laboratoriets stinkskab Findenser™ tilbyder en kølekapacitet, der på ingen måde er ringere end vandkølede systemer.
- Til synteser under tilbagesvaling
- Stor overflade af aluminiumsfinner garanterer fremragende varmeoverførsel
- Bruges med opløsningsmiddelvolumener op til 125 ml
- Kan fastgøres med standard laboratorieklemmer eller med Findenser™ Fastgørelsessæt (sælges separat)
Tekniske data
Tekniske data
| Til brug med (applikation) | Kondenserende vand |
| Længde (metrisk) | 275 mm |
| Materiale | Glas, aluminium |
| Til brug med (udstyr) | Laboratorieglas |
| Længde (engelsk) | 10,8 tommer |
| Standard konusled | NS 19/19 |
| Ledtype | Kegle/fatning |