Få mere at vide
Tocris Bioscience™ Finasteride
Beskrivelse
Antiandrogen that inhibits type II 5α reductase (IC50 = 65 nM). Suppresses the conversion of testosterone to dihydrotestosterone. Reduces prostatic dihydrotestosterone levels and prostate size in vivo. Orally active.
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | Finasteride |
| CAS | 98319-26-7 |
| Mængde | 50 mg |
| Molekylær formel | C23H36N2O2 |
| Formel vægt | 372.54 |
| Renhed | >99% |
| Molekylvægt (g/mol) | 372.553 |