Få mere at vide
Finasteride, LoGiCal
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | Finasteride |
| CAS | 98319-26-7 |
| Analyt- eller komponentnavne | Finasteride |
| Forsendelsestilstand | Room Temperature |
| Molekylær formel | C23 H36 N2 O2 |
| Certificeringer/compliance | ISO 9001 |
| Synonym | Finasteride, 1H-Indeno[5,4-f]quinoline-7-carboxamide, N-(1,1-dimethylethyl)-2,4a,4b,5,6,6a,7,8,9,9a,9b,10,11,11a-tetradecahydro-4a,6a-dimethyl-2-oxo-, (4aR,4bS,6aS,7S,9aS,9bS,11aR)-, 4-Azaandrost-1-ene-17-carboxamide, N-(1,1-dimethylethyl)-3-oxo-, (5alpha,17beta)-, (4aR,4bS,6aS,7S,9aS,9bS,11aR)-N-(1,1-Dimethylethyl)-2,4a,4b,5,6,6a,7,8,9,9a,9b,10,11,11a-tetradecahydro-4a,6a-dimethyl-2-oxo-1H-indeno[5,4-f]quinoline-7-carboxamide, Appecia, Chibro-Proscar, Finalo, Finara, Finast, Finasterid Alternova, Finastid, Finax, Fincar, Finpecia, Fistide, Geffina, MK 906, N-(tert-Butyl)-3-oxo-4-aza-5alpha-androst-1-ene-17-carboxamide, Propecia, Proscar, Prosteride, Prostide |
| InChI formel | InChI=1S/C23H36N2O2/c1-21(2,3)25-20(27)17-8-7-15-14-6-9-18-23(5,13-11-19(26)24-18)16(14)10-12-22(15,17)4/h11,13-18H,6-10,12H2,1-5H3,(H,24,26)(H,25,27)/t14-,15-,16-,17+,18+,22-,23+/m0/s1 |
| Løsningstype | Neat |
| SMIL | CC(C)(C)NC(=O)[C@H]1CC[C@H]2[C@@H]3CC[C@H]4NC(=O)C=C[C@]4(C)[C@H]3CC[C@]12C |
| Vis mere |