Få mere at vide
Finasterid karboxylsyre, TRC
Artikelnummer. 30006207
Skift visning
Mængde:
2.5 mg
25 mg
Pakningsstørrelse:
2.5mg
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Pakningsstørrelse
30006207 2.5 mg 2.5mg
30003937 25 mg -
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 30006207 Leverandør Toronto Research Chemicals Leverandørnr. TRCF3420152.5MG
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 26-11-2026
Højrenheds organiske molekyler og analytiske standarder, strategisk leveret verden over for at muliggøre innovation og kommerciel succes.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 116285-37-1
Molekylær formel C23 H34 N2 O4
Molekylvægt (g/mol) 402.53
Synonym Alanine, 2-methyl-N-[[(4aR,4bS,6aS,7S,9aS,9bS,11aR)-2,4a,4b,5,6,6a,7,8,9,9a,9b,10,11,11a-tetradecahydro-4a,6a-dimethyl-2-oxo-1H-indeno[5,4-f]quinolin-7-yl]carbonyl]-, 1H-Indeno[5,4-f]quinoline, alanine deriv., 2-Methyl-N-[[(4aR,4bS,6aS,7S,9aS,9bS,11aR)-2,4a,4b,5,6,6a,7,8,9,9a,9b,10,11,11a-tetradecahydro-4a,6a-dimethyl-2-oxo-1H-indeno[5,4-f]quinolin-7-yl]carbonyl]alanine, 4-Azaandrostane, alanine deriv., Alanine, 2-methyl-N-[(2,4a,4b,5,6,6a,7,8,9,9a,9b,10,11,11a-tetradecahydro-4a,6a-dimethyl-2-oxo-1H-indeno[5,4-f]quinolin-7-yl)carbonyl]-, [4aR-(4aα,4bβ,6aα,7α,9aβ,9bα,11aβ)]-, Alanine, 2-methyl-N-[[(5α,17β)-3-oxo-4-azaandrost-1-en-17-yl]carbonyl]-, Carboxy Finasteride, Finasteride Carboxylic Acid, (5α,17β)-N-(1-Carboxy-1-methylethyl)-3-oxo-4-aza-5-androst-1-ene-17-carboxamide
IUPAC navn 2-[[(1S,3aS,3bS,5aR,9aR,9bS,11aS)-9a,11a-dimethyl-7-oxo-1,2,3,3a,3b,4,5,5a,6,9b,10,11-dodecahydroindeno[5,4-f]quinolin-1-carbonyl]amino]-2-methylpropansyre
SMIL CC(C)(NC(=O)[C@H]1CC[C@H]2[C@@H]3CC[C@H]4NC(=O)C=C[C@]4(C)[C@H]3CC[C@]12C)C(=O)O
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Finasteride Carboxylic Acid
Renhedsgrad noter HPLC
Mængde 2.5 mg
InChI formel InChI=1S/C23H34N2O4/c1-21(2,20(28)29)25-19(27)16-7-6-14-13-5-8-17-23(4,12-10-18(26)24-17)15(13)9-11-22(14,16)3/h10,12-17H,5-9,11H2,1-4H3,(H,24,26)(H,25,27)(H,28,29)/t13-,14-,15-,16+,17+,22-,23+/m0/s1
Formel vægt 402.2519
Procent renhed >95%