Få mere at vide
Thermo Scientific Chemicals Finasteride, 98%
Artikelnummer. 15492192 Shop alle Thermo Scientific Chemicals produkter
Skift visning
Mængde:
1 g
5 g
Pakningsstørrelse:
1g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde unitSize
15492192 5 g 5g
15472192 1 g 1g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Regulatorisk: Dette produkt falder ind under Lov om kemiske stoffer og produkter - lovbekendtgørelse nr. 1755 af 22. december 2006. Hvis det er relevant, skal kunden fremskaffe en licens før levering.
Artikelnummer. 15492192 Leverandør Thermo Scientific Chemicals Leverandørnr. 458000050
Request Bulk or Custom Format
Regulatorisk: Dette produkt falder ind under Lov om kemiske stoffer og produkter - lovbekendtgørelse nr. 1755 af 22. december 2006. Hvis det er relevant, skal kunden fremskaffe en licens før levering.
Finasteride, CAS # 98319-26-7, er en 5α -reduktasehæmmer, der blokerer omdannelse af testosteron og hæmmer neurosteroidproduktion.
Denne Thermo Scientific Chemicals brandprodukt var oprindeligt en del af Acros Organics produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Den originale Acros Organics-produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
Generel beskrivelse
  • Finasterid er en hæmmer af enzymet 5α -reduktase, som omdanner testosteron til dihydrotestosteron (DHT)
  • Finasteride er også blevet udforsket inden for neurovidenskab, som 5α -reduktase-enzymer er til stede i centralnervesystemet
  • Finasterid er blevet set at krydse blod-hjerne-barrieren og blokere produktionen af neurosteroider
Applikationer
  • Finasteride bruges hovedsageligt i undersøgelser af prostatahyperplasi og tumorer hos mus og kan studeres in vitro eller in vivo for dets virkninger på hyperplasi, proliferation og antioxidantaktivitet
  • Dets aktivitet er også blevet undersøgt i hjerne-, lever- og testikelvæv
  • In vivo-injektion af finasterid har vist sig at mindske neurogenese og påvirke neuronal plasticitet hos mus
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 98319-26-7
Molekylær formel C23H36N2O2
Molekylvægt (g/mol) 372.54
InChI nøgle DBEPLOCGEIEOCV-WSBQPABSSA-N
Synonym finasteride, proscar, propecia, finastid, prostide, chibro-proscar, finasterida, finasteridum, finpecia, finasteridum inn-latin
PubChem CID 57363
ChEBI CHEBI:5062
IUPAC navn (1S,3aS,3bS,5aR,9aR,9bS,11aS)-N-tert-butyl-9a,lla-dimethyl-7-oxo-1,2,3,3a,3b,4,5,5a,6,9b,10,11-dodecahydroindeno[5,4-amidline-1-f]
SMIL CC12CCC3C(C1CCC2C(=O)NC(C)(C)C)CCC4C3(C=CC(=O)N4)C
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Finasteride
Smeltepunkt 252.0°C to 254.0°C
Infrarødt spektrum Authentic
Analyseprocentområde 97.5% min. (HPLC)
Mængde 5 g
Opløselighedsinformation Solubility in water: very slightly soluble.
Formel vægt 372.54
Procent renhed 98%