missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Få mere at vide

Thermo Scientific Chemicals Finasteride, 98%

Artikelnummer. 15472192 Shop alle Thermo Scientific Chemicals produkter
Skift visning
Klik for at se tilgængelige muligheder
Mængde:
1 g
5 g
Pakningsstørrelse:
1g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde unitSize
15472192 1 g 1g
15492192 5 g 5g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Denne vare kan ikke returneres. Se returpolicy
Regulatorisk: Dette produkt falder ind under Lov om kemiske stoffer og produkter - lovbekendtgørelse nr. 1755 af 22. december 2006. Hvis det er relevant, skal kunden fremskaffe en licens før levering.
Artikelnummer. 15472192 Leverandør Thermo Scientific Chemicals Leverandørnr. 458000010
Request Bulk or Custom Format

Please to purchase this item. Need a web account? Register with us today!

Denne vare kan ikke returneres. Se returpolicy
Regulatorisk: Dette produkt falder ind under Lov om kemiske stoffer og produkter - lovbekendtgørelse nr. 1755 af 22. december 2006. Hvis det er relevant, skal kunden fremskaffe en licens før levering.

Finasteride, CAS # 98319-26-7, er en 5α -reduktasehæmmer, der blokerer omdannelse af testosteron og hæmmer neurosteroidproduktion.

Denne Thermo Scientific Chemicals brandprodukt var oprindeligt en del af Acros Organics produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Den originale Acros Organics-produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .

Generel beskrivelse

  • Finasterid er en hæmmer af enzymet 5α -reduktase, som omdanner testosteron til dihydrotestosteron (DHT)
  • Finasteride er også blevet udforsket inden for neurovidenskab, som 5α -reduktase-enzymer er til stede i centralnervesystemet
  • Finasterid er blevet set at krydse blod-hjerne-barrieren og blokere produktionen af neurosteroider

Applikationer

  • Finasteride bruges hovedsageligt i undersøgelser af prostatahyperplasi og tumorer hos mus og kan studeres in vitro eller in vivo for dets virkninger på hyperplasi, proliferation og antioxidantaktivitet
  • Dets aktivitet er også blevet undersøgt i hjerne-, lever- og testikelvæv
  • In vivo-injektion af finasterid har vist sig at mindske neurogenese og påvirke neuronal plasticitet hos mus
TRUSTED_SUSTAINABILITY

Kemiske identifikatorer

CAS 98319-26-7
Molekylær formel C23H36N2O2
Molekylvægt (g/mol) 372.54
InChI nøgle DBEPLOCGEIEOCV-WSBQPABSSA-N
Synonym finasteride, proscar, propecia, finastid, prostide, chibro-proscar, finasterida, finasteridum, finpecia, finasteridum inn-latin
PubChem CID 57363
ChEBI CHEBI:5062
IUPAC navn (1S,3aS,3bS,5aR,9aR,9bS,11aS)-N-tert-butyl-9a,lla-dimethyl-7-oxo-1,2,3,3a,3b,4,5,5a,6,9b,10,11-dodecahydroindeno[5,4-amidline-1-f]
SMIL CC12CCC3C(C1CCC2C(=O)NC(C)(C)C)CCC4C3(C=CC(=O)N4)C

Tekniske data

Kemisk navn eller materiale Finasteride
Smeltepunkt 252.0°C to 254.0°C
Infrarødt spektrum Authentic
Analyseprocentområde 97.5% min. (HPLC)
Emballage Glasflaske
Mængde 1 g
Opløselighedsinformation Solubility in water: very slightly soluble.
Formel vægt 372.54
Procent renhed 98%

RUO– Kun brug til forskning

Produkttitel
Vælg et problem

Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.