Få mere at vide
Finafloxacin, MedChemExpress
Artikelnummer. 16471349
Encompass_Preferred
Skift visning
Mængde:
1 mg
5 mg
10 mg
50 mg
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde
16471349 1 mg
16405698 10 mg
16431857 50 mg
16448387 5 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Artikelnummer. 16471349 Leverandør Medchem Express Leverandørnr. HY13451
Denne vare kræver en prisopdatering, inden den kan bestilles.
Anmod om en pris på denne vare her.
MedChemExpress Finafloxacin is a fluoroquinolone antimicrobial agent that exhibits optimum efficacy in slightly acidic environments.
Finafloxacin is a fluoroquinolone antimicrobial agent that exhibits optimum efficacy in slightly acidic environments.
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Finafloxacin
CAS 209342-40-5
Farve Light Yellow
Renhedsgrad noter Research
Molekylær formel C20H19FN4O4
Mængde 1 mg
Opløselighedsinformation DMSO : 6.4 mg/mL (16.06 mM; Need ultrasonic and warming)
SMIL O=C(C1=CN(C2CC2)C3=C(C=C(F)C(N4C[C@]5([H])OCCN[C@@]5([H])C4)=C3C#N)C1=O)O
Molekylvægt (g/mol) 398.39
Formel vægt 398.39
Procent renhed 99.87%
Grad Research
Fysisk form Solid
Til brug med (applikation) COVID-19-immunoregulation