missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Få mere at vide

Finafloxacin, MedChemExpress

Artikelnummer. 16405698
Encompass_Preferred
Skift visning
Klik for at se tilgængelige muligheder
Mængde:
1 mg
5 mg
10 mg
50 mg
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde
16405698 10 mg
16471349 1 mg
16431857 50 mg
16448387 5 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Denne vare kan ikke returneres. Se returpolicy
Artikelnummer. 16405698 Leverandør Medchem Express Leverandørnr. HY13451

Please to purchase this item. Need a web account? Register with us today!

Denne vare kan ikke returneres. Se returpolicy

MedChemExpress Finafloxacin is a fluoroquinolone antimicrobial agent that exhibits optimum efficacy in slightly acidic environments.

Finafloxacin is a fluoroquinolone antimicrobial agent that exhibits optimum efficacy in slightly acidic environments.

Tekniske data

Kemisk navn eller materiale Finafloxacin
CAS 209342-40-5
Farve Light Yellow
Renhedsgrad noter Research
Molekylær formel C20H19FN4O4
Mængde 10 mg
Opløselighedsinformation DMSO : 6.4 mg/mL (16.06 mM; Need ultrasonic and warming)
SMIL O=C(C1=CN(C2CC2)C3=C(C=C(F)C(N4C[C@]5([H])OCCN[C@@]5([H])C4)=C3C#N)C1=O)O
Molekylvægt (g/mol) 398.39
Formel vægt 398.39
Procent renhed 99.87%
Grad Research
Fysisk form Solid
Til brug med (applikation) COVID-19-immunoregulation
Vis mere Vis mindre

Research purposes only

Produkttitel
Vælg et problem

Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.