Få mere at vide
Tocris Bioscience™ FIN 56
Beskrivelse
FIN 56 is a bifunctional inducer of ferroptosis in vitro. Activates squalene synthase (SQS) leading to coenzyme Q10 depletion. Also induces degradation of glutathione peroxidase 4 (GPX4), via acetyl-CoA carboxylase (ACC).
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | N2,N7-Dicyclohexyl-9-(hydroxyimino)-9H-fluorene-2,7-disulfonamide |
| CAS | 1083162-61-1 |
| Analyseprocentområde | >98% |
| Mængde | 25 mg |
| Mål | Ferroptosis Activators |
| Molekylær formel | C25H31N3O5S2 |
| Formel vægt | Observed MW: 517.66 |