Få mere at vide
Fimasartan, TRC
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | Fimasartan |
| Mængde | 10 mg |
| InChI formel | InChI=1S/C27H31N7OS/c1-5-6-11-24-28-18(2)23(16-25(36)33(3)4)27(35)34(24)17-19-12-14-20(15-13-19)21-9-7-8-10-22(21)26-29-31-32-30-26/h7-10,12-15H,5-6,11,16-17H2,1-4H3,(H,29,30,31,32) |
| Formel vægt | 501.2311 |